Kluczowe dokumenty
MABF3137
Sigma-Aldrich
Anti-MXRA8 Antibody, clone 9E9
Synonim(y):
Białko 8 związane z przebudową macierzy, Cząsteczka adhezji komórkowej zawierająca podwójną domenę Ig, Limitrin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9E9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.13 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... MXRA8(54587)
Specyficzność
Klon 9E9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 8 związane z przebudową macierzy (MXRA8). Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z domeny zewnątrzkomórkowej w regionie N-końcowym ludzkiego białka 8 związanego z przebudową macierzy (MXRA8).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach THP-1.
Analiza cytometrii przepływowej: 1,0 µg tego przeciwciała wykryło MXRA8 w milionie komórek THP-1.
Testowane zastosowania
Test hamowania: Reprezentatywna partia blokuje aktywność MXRA8 i zmniejsza przemieszczanie się komórek TH17 przez barierę krew-mózg. (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła MXRA8 w aplikacjach cytometrii przepływowej (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med.14(626): eabj0473).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MXRA8 w aplikacjach Western Blotting (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko 8 związane z przebudową macierzy (UniProt: Q9BRK3; znane również jako Dual Ig domain-containing cell adhesion molecule, DICAM, MXRA8, Limitrin) jest kodowane przez gen MXRA8 (Gene ID: 54587) u człowieka. MXRA8/DICAM jest jednoprzebiegową, homodimeryczną glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-341), domenę transbłonową (aa 342-362) i domenę cytoplazmatyczną (aa 363-442). Jest silnie wyrażany w obszarach kontaktów komórka-komórka. Jest również wykrywany w rozpuszczalnej frakcji jądra. Jego wysoką ekspresję obserwuje się w mózgu, gdzie lokalizuje się w glia limitans utworzonych przez końcowe stopy astrocytów otaczających naczynia włosowate i pod pia mater. Ulega również ekspresji w krążkach międzykomórkowych w sercu i została wykryta w komórkach trzustki. Moduluje aktywność różnych szlaków sygnałowych poprzez wiązanie z integryną V: β3 poprzez motyw RGD (aa 252-254). Odgrywa rolę w tworzeniu chrząstki, gdzie promuje proliferację i dojrzewanie chondrocytów płytki wzrostu oraz stymuluje tworzenie pierwotnych rzęsek w chondrocytach. MXRA8 odgrywa również rolę w dojrzewaniu i utrzymaniu bariery krew-mózg. Według doniesień funkcjonuje jako cząsteczka transportu komórkowego, która jest preferencyjnie wyrażana przez spolaryzowane limfocyty T pomocnicze 17 (TH17) CD4 +. Jego ekspresja na krążących limfocytach T CD4+ jest zwiększona u pacjentów z aktywną postacią stwardnienia rozsianego nawracająco-remisyjnego (RRMS) oraz w postępujących postaciach stwardnienia rozsianego. Ekspresja jego ligandów wzrasta również na śródbłonku bariery krew-mózg w stanach zapalnych i zmianach stwardnienia rozsianego. Opisano cztery izoformy MXRA8, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Charabati, M., et al. (2022). Sci. Transl. Med. 14; eabj0473; Zhang, R., et al. (2018). Nature. 557(7706); 570-574).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2