MABF31
Anti-Alpha Defensin-5 (HD5) Antibody, clone 8C8
clone 8C8, from mouse
Synonim(y):
defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin, alpha 5, preproprotein, defensin-5, defensin 5, Defensin, alpha 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DEFA5(1670)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected alpha defensin-5 (HD5) in normal human tranverse colon tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Normal human tranverse colon tissue
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1