MABF3081
Anti-SLAMF6/NTB-A Antibody, clone NT-7
Synonim(y):
Activating NK receptor, CD352, Lymphocyte antigen 108, NK-T-B-antigen (NTB-A), SLAM family member 6
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NT-7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 37 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SLAMF6(114836)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0ug of this antibody detected SLAMF6/NTB-A in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
ELISA: A representative lot detected NTB-A/CD352 in ELISA application (Stark, S., et al. (2005). J Immunol Methods. 296(1-2):149-58).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NTB-A/CD352 in Flow Cytometry application (Flaig, R.M., et al. (2004). J Immunol. 172(11):6524-7; Messmer, B., et al. (2006). J Immunol. 176(8):4646-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1