MABF3060
Anti-MERS-CoV RBD Antibody, clone m336
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
m336, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 149.41 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... s> S(37616432)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą ELISA z rekombinowaną domeną wiążącą receptor (RBD) z białka kolca wirusa MERS-CoV.
Analiza ELISA (ELISA): Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowaną domenę wiążącą receptor (RBD) z białka kolca wirusa MERS-CoV.
Testowane aplikacje
Neutralizujące: Reprezentatywna partia zneutralizowała RBD MERS-CoV w zastosowaniach neutralizujących (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła MERS-CoV RBD w zastosowaniach ELISA (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2