MABF3054
Anti-SARS CoV-2 RBD mutant N501Y Antibody, clone 8A6
Synonim(y):
Spike glycoprotein Mutant N501Y
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 141 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
vaccinia virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
vaccinia virus ... S(43740568)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) protein .
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 RBD mutant N501Y protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected various recombinant SARS-CoV-2 protein samples
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.