primary antibodies
klon
6B10.2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 18.70 kDa
observed mol wt ~18 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD247(919)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD3 zeta (CD247) in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD3 zeta (CD247) in Flow Cytometry applications (Machado Diaz, A.C., et. al. (2012). Arthritis. 2012:943156).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD3 zeta (CD247) in Immunoprecipitation applications (van Oers, N.S., et. al. (1995). J Exp Med. 182(5):1585-90).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD3 zeta (CD247) in Immunohistochemistry applications (Balkhi, M.Y., et. al. (2018). iScience. 2:105-122).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CD3 zeta (CD247) in Immunofluorescence applications (Lee, J., et. al. (2020). NPJ Biofilms Microbiomes. 6(1):49).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD3 zeta (CD247) in Western Blotting applications (Aki, D., et. al. (2018). Nat Immunol. 19(7):766-775; van Oers, N.S., et. al. (1995). J Exp Med. 182(5):1585-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2