MABF293
Anti-CD46 Antibody, clone 8A9.1
clone 8A9.1, from mouse
Synonim(y):
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen, CD46, CD46
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD46 in 1X10E6 HeLa cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CD46 in 0.25 µg of human CD46 extracellular domain mIg Fc fusion protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1