primary antibodies
klon
MH9A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~57 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... IL9(3578)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant human IL-9.
ELISA Analysis:: Various dilution of this antibody detected recombinant human Interleukin-9 (IL-9).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IL-9 in Flow Cytometry applications (Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-9 in ELISA applications (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Chang, H.C., et al. (2010). Nat Immunol.;11(6):527-34; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1