MABF2761
Anti-CXCL1/GROa Antibody, clone HL2401
Synonim(y):
C-X-C motif chemokine 1;GRO-alpha(1-73);Melanoma growth stimulatory activity;MGSA;Neutrophil-activating protein 3;NAP-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HL2401, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 11.3 kDa
observed mol wt ~15 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL1(2919)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CXCL1 protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CXCL1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected CXCL1 in ELISA application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited proliferation and invasion of bladder and prostate cells and disrupted endothelial sprouting in vitro. (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CXCL1 in Immunoprecipitation application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CXCL1 in Western Blotting application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2