MABF2760
Anti-CD200/OX2 Antibody, clone OX-90
Synonim(y):
MRC OX-2 antigen
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-90, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 31.26 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
blocking: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
mouse ... Cd200(17470)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD200/OX2 in one million BALB/c mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD200/OX2 in flow cytometry application (Hoek, R.M., et al. (2000). Science. 290(5497):1768-71; Broderick, C., et al. (2002). Am J Pathol. 161(5):1669-77; Akkaya, M., et al. (2013). PLoS One. 8(5):e63325).
Enzyme Immunoassay (ELISA): A representative lot detected CD200/OX2 in ELISA application (Hoek, R.M., et al. (2000). Science. 290(5497):1768-71).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CD200/OX2 in immunofluorescence application (Broderick, C., et al. (2002). Am J Pathol. 161(5):1669-77; Snelgrove, R.J., et al. (2008). Nat Immunol. 9(9):1074-83).
Blocking of Interfering Antibodies: A representative lot effectively blocked endogenous binding of CD200/OX2 to CD200R (Snelgrove, R.J., et al. (2008). Nat Immunol. 9(9):1074-83; Akkaya, M., et al. (2013). PLoS One. 8(5):e63325).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD200/OX2 in immunohistochemistry application (Hoek, R.M., et al. (2000). Science. 290(5497):1768-71; Broderick, C., et al. (2002). Am J Pathol. 161(5):1669-77; Snelgrove, R.J., et al. (2008). Nat Immunol. 9(9):1074-83).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2