MABF2745
Anti-CD200R Antibody, clone OX-108
Synonim(y):
CD200 cell surface glycoprotein receptor, CD200R, CRTR2, Cell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, MOX2R, OX2R, UNQ2522/PRO6015
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-108, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 36.60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
surface plasmon resonance (SPR): suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... CD200R1(131450)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry with human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg from a representative lot detected CD200R in one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Tested Applications
Surface Plasmon Resonance: A representative lot detected CD200R in surface plasmon resonance application (Hatherley, D., et al. (2004). Eur J Immunol. 34(6):1688-94).
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected CD200R in immunohistochemistry application (Koning, N., et al. (2009). J Neuropathol Exp Neurol. 68(2):159-67).
Inhibition: A representative lot blocked ligand-receptor interactions in protein microarray application (Letarte, M., et al. (2005). BMC Biochem.1:6:2).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD200R in flow cytometry application (Wright, G.J., et al. (2003). J Immunol. 171(6):3034-46; Foster-Cuevas, M., et al. (2004). J Virol. 78(14):7667-76; Koning, N., et al. (2009). J Neuropathol Exp Neurol. 68(2):159-67).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CD200R in immunofluorescence application (Letarte, M., et al. (2005). BMC Biochem.1:6:2).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2