Kluczowe dokumenty
MABF2127
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Perdin, klon 3A3E1
clone 3A3E1, from mouse
Synonim(y):
Complement factor P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A3E1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
baboon, rabbit, canine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFP(5199)
Opis ogólny
Properdin (UniProt: P27918; znany również jako czynnik dopełniacza P) jest kodowany przez gen CEP (znany również jako PFC) (identyfikator genu: 5199) u człowieka. (ABF185: Properdin (UniProt P27918; znany również jako czynnik dopełniacza P) jest kodowany przez gen CFP (znany również jako PFC, PFD) (identyfikator genu 5199) u człowieka. Properdyna jest glikoproteiną osocza i jedynym znanym pozytywnym regulatorem kaskady dopełniacza. Wiąże i stabilizuje konwertazę C3bBb szlaku alternatywnego (AP), a także może służyć jako platforma do tworzenia nowych konwertaz C3bBb na powierzchni komórek. Aktywacja AP za pośrednictwem properdyny odgrywa ważną rolę w obronie gospodarza, a niedobór properdyny (PFD) zwiększa ryzyko zakażenia Neisseria meningitidis u ludzi. Niedobór properdyny zaostrzał stan chorobowy w mysim modelu glomerulopatii C3 związanej z czynnikiem H (fH-), ale zapobiegał rozwojowi zapalenia dróg oddechowych wywołanego alergenem. Ludzka properdyna jest produkowana z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-27), która jest usuwana potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzałe białko (a.a. 28-469) złożone w całości z siedmiu domen TSP typu 1 (domeny od 0 do 6; a.a. 28-462). Domeny 0 i 6 TSP typu 1 wiążą się ze sobą i pośredniczą w multimeryzacji.
Specyficzność
Klon 3A3E1 specyficznie wykrywa ludzką properdynę.
Immunogen
Oczyszczona properdyna z ludzkiego osocza.
Zastosowanie
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia wykryła Properdin w aplikacjach Inhibition (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Properdin w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Properdin w zastosowaniach ELISA (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-properydynowe, klon 3A3E1, nr kat. MABF2127 jest testowane do stosowania w Western Blotting, ELISA, immunohistochemii (parafina) do wykrywania Properdin. Hamuje funkcję properdyny poprzez hamowanie jej wiązania z C3b.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in purified human properdin.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in Purified human properdin.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~51 kDa; obliczono 51,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2