Kluczowe dokumenty
MABF1971M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NKR-P1B (CD161b), klon Stok27
clone Stok27, from rat
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele B, CD161 antigen-like family member B, Immunoreceptor NKR-P1C, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele WAG/PVG/BS, Natural killer lymphocyte receptor P1B, CD161b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Stok27, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Receptor lektynopodobny komórek zabójczych podrodzina B członek 1B allel B (UniProt: Q5NKN4; znany również jako CD161 antigen-like family member B, Immunoreceptor NKR-P1C, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allel WAG/PVG/BS, Natural killer lymphocyte receptor P1B, CD161b) jest kodowany przez gen Klrb1b (znany również jako Nkrp1b, Nkrp1c) (Gene ID: 678513) u szczura. NKR-P1B jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II, które ulega ekspresji w podzbiorze komórek naturalnych zabójców. Składa się z domeny cytoplazmatycznej (aa 1-45), domeny helikalnej (aa 46-66) i domeny zewnątrzkomórkowej (aa 67-223). W przeciwieństwie do NKR-P1C, który działa jako receptor aktywujący, NKR-P1B hamuje aktywację komórek NK. NKR-P1b służy jako receptor dla CLEC2D/OCIL, a wiązanie ligandu przyczynia się do hamowania cytotoksycznych komórek NK. Może również pośredniczyć w niezależnym od MHC klasy I rozpoznawaniu alloprzeszczepów, komórek nowotworowych i komórek zakażonych wirusem. Hamujący receptor NKR-P1B identyfikuje szczurze komórki NK śledziony, które mają niską zawartość receptorów Ly49, ale są wzbogacone w receptory CD94/NKG2. (Ref.: Inngjerdingen, M et al. (2012). J. Immunol. 188(6); 2499-2508; Carlyle, JR et al. (1999). J. Immunol. 162(10); 5917-5923).
Specyficzność
Klon Stok27 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor lektynopodobny komórek zabójczych podrodziny B członka 1B allelu B (NKR-P1B) u szczura. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Komórki NK aktywowane IL-2 od szczurów PVG.1N (RT1n).
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła NKR-P1B (CD161b) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Kveberg, L., et. al. (2006). J Immunol. 176(7):4133-40).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła NKR-P1B (CD161b) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Kveberg, L., et. al. (2006). J Immunol. 176(7):4133-40; Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
Anti-NKR-P1B (CD161b), klon Stok27, nr kat. MABF1971, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa NKR-P1B i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej i immunoprecypitacji.
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in Rnk16 (Rat NK) cells stably transfected with Stok27 (NKR-1B) antigen.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1B (CD161b) in Rnk16 (Rat NK) cells stably transfected with Stok27 (NKR-1B) antigen.
Opis wartości docelowych
24,88 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash