MABF171E
Anti-CD4 (human), PE, clone RPA-T4 Antibody
clone RPA-T4, from mouse, PE
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RPA-T4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.