MABE979
Anti-Histone Demethylase JARID1C Antibody, clone 2B4.2
clone 2B4.2, from mouse
Synonim(y):
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM5C(8242)
mouse ... Kdm5C(20591)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected histone demethylase JARID1C in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1