Kluczowe dokumenty
MABE968
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HLCS, klon 2C2.1
clone 2C2.1, from mouse
Synonim(y):
Biotin--protein ligase, HLCS, Biotin apo-protein ligase, Biotin--[methylmalonyl-CoA-carboxytransferase] ligase, Biotin--[propionyl-CoA-carboxylase [ATP-hydrolyzing]] ligase, Holocarboxylase synthetase, HCS, Biotin--[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligas
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLCS(3141)
Opis ogólny
Ligaza biotynowo-białkowa (EC 6.3.4.9; EC 6.3.4.10; EC 6.3.4.11; EC 6.3.4.15; UniProt P50747; znana również jako ligaza biotyna-[acetylo-CoA-karboksylaza], ligaza biotyny apobiałkowej, ligaza biotyna-[metylokrotonoilo-CoA-karboksylaza], ligaza biotyna-[metylomalonylo-CoA-karboksytransferaza], Ligaza biotyna-[karboksylaza propionylo-CoA [hydrolizująca ATP]], HCS, syntetazy holokarboksylazy) jest kodowana przez gen HLCS (znany również jako HCS) (identyfikator genu 3141) u człowieka. HLCS (syntetazy holokarboksylazy) jest jedyną ligazą białkową biotyny kodowaną przez ludzki genom. HLCS katalizuje kowalencyjną modyfikację docelowych reszt lizyny przez biotynę. Oprócz wiązania różnych karboksylaz w cytoplazmie i mitochondriach, zarówno HLCS o pełnej długości, jak i wariant splicingowy dostają się do jądra i wiążą się z wielobiałkowym kompleksem represji genów. Nadekspresja HLCS w komórkach HEK293 powoduje obniżenie poziomu acetylacji lizyny9 histonu H3 (H3K9ac) z jednoczesnym spadkiem LTR (długich powtórzeń terminalnych) 15 i 22 z powodu spadku mRNA kodującego LTR. HLCS indukuje również ekspresję RANTES w komórkach HEK-293 poprzez biotynylację białka szoku cieplnego 72 (HSP72).
Immunogen
Epitop: Region N-końcowy
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające N-końcowemu regionowi ludzkiego HLCS.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HLCS, klon 2C2.1 jest przeciwciałem przeciwko HLCS do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HLCS in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~80 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1