MABE913
Anti-Ikaros Antibody, clone Ik14
clone Ik14, from mouse
Synonim(y):
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ik14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF1(10320)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Chromatin Biology
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones Ik14 and E9 (catalogue numbers MABE913 and MABE912 respectively) was demonstrated to perform in ChIP. See Zhang et al. (2012).
ChIP-seq Analsysis: A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL dilution of this antibody detected Ikaros in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1