MABE872
Anti-Histone H3.3 Antibody, clone 4H2D7
clone 4H2D7, 1 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Histone H3.3, H3F3A, H3.3A, H3F3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H2D7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H3F3B(3021)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected recombinant Histone H3.3 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3.3 in C2C12 cell lysate (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3.3 in C2C12 cells (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3.3 from C2C12 cell lysate (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1