MABE365
Anti-acetyl PARP1 Antibody, clone E4
clone E4, from mouse
Synonim(y):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (not specified)
informacje o genach
human ... PARP1(142)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl PARP1 in 10 µg of acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1