MABE344
Anti-BICC1/Protein Bicaudal C Homolog 1 Antibody, clone 2D9.1
clone 2D9.1, from mouse
Synonim(y):
Protein bicaudal C homolog 1, Bic-C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BICC1(80114)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: 9 µg from a representative lot immunoprecipitated exogenously expressed human BICC1 isoforms 1 and 2 from 0.5 mL (~50-100 mg) of HEK293 transfectants lysates (Courtesy of Dr. Thomas Tuschl laboratory, The Rockefeller University, New York, NY).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 10 µg of recombinant human BICC1.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1