MABE290
Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 9.88
clone 9.88, from mouse
Synonim(y):
Estrogen receptor beta, ER-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9.88, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor β in PC-12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
PC-12 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2