MABE2044
Anti-SPIB Antibody, clone 235D
Synonim(y):
Transcription factor Spi-B
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
235D, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.82 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPIB(6689)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected SPIB in human tonsil tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SPIB in Western Blotting application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A representative lot detected SPIB in Immunohistochemistry application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1