MABE2036
Anti-PADI2/PAD2 Antibody, clone DN2
Synonim(y):
PAD2, Peptidylarginine deiminase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DN2, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... PADI2(100357368)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Immunohistochemistry applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Western Blotting applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22; Bawadekar, M., et al. (2017). J Autoimmun. 80:39-47).
ELISA Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in ELISA applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods.;405:15-22; Damgaard, D., et al. (2016). Rheumatology (Oxford). 55(5):918-27).
Multiplexing: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Multiplexing applications (Vejlstrup, A., et al. (2019). J Inflamm Res. 29:12:137-144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1