MABE1112
Anti-PRMT9 Antibody, clone 128-29-1
clone 128-29-1, from mouse
Synonim(y):
Putative protein arginine N-methyltransferase 9, Putative protein arginine N-methyltransferase 10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
128-29-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT9(90826)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PRMT9 in human kidney, testis, and cerebellum tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected a predominant cyotoplasmic PRMT9 localization by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed HeLa cells (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PRMT9 from HeLa cell lysates (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GST fusion protein containing human PRMT9 a.a. 401-550 recombinant fragment, but not PRMT9 a.a. 1-199, 200-400, or 551-895 GST fusion (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected human, but not mouse, PRMT9 using lysates from various human and mouse cell lines (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PRMT9 in 20 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1