Kluczowe dokumenty
MABE1074
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SMARCA3 (HLTF), klon 11-1
clone 11-1, from mouse
Synonim(y):
Helicase-like transcription factor, DNA-binding protein/plasminogen activator inhibitor 1 regulator, HIP116, RING finger protein 80, Sucrose nonfermenting protein 2-like 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamil
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLTF(6596)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny podobny do helikazy (UniProt Q14527; znany również jako regulator białka wiążącego DNA/inhibitora aktywatora plazminogenu 1, HIP116, białko palca RING 80, białko niefermentujące sacharozy 2-podobne 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 3) jest kodowany przez gen HLTF (znany również jako HIP116A, RNF80, SMARCA3, SNF2L3, ZBU1) (Gene ID 6596) u człowieka. Czynnik transkrypcyjny podobny do helikazy (115 kDa) jest białkiem SWI/SNF (przełączanie typu kojarzenia/niefermentowanie sacharozy), które wykorzystuje hydrolizę ATP do przebudowy chromatyny w wielu procesach komórkowych. Wykazano, że reguluje transkrypcję poprzez wiązanie się z enhancerem SV40 i promotorami Serpin E1 i HIV-1. Jest dobrze wyrażany w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, płucach, trzustce, łożysku i mięśniach szkieletowych. Początkowo został scharakteryzowany pod kątem wiązania DNA i aktywności transkrypcyjnej, jednak później wykazano, że działa jako ligaza ubikwityny E3 i jest zaangażowany w poreplikacyjną naprawę DNA poprzez poliubikwitynację antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA). Wykazano, że inaktywacja HIP116 indukuje podwyższony poziom pęknięć chromosomów i fuzji w mysich fibroblastach embrionalnych po leczeniu środkami alkilującymi. Inaktywacja HIP116 u myszy transgenicznych zaburza cykl komórkowy w fazie G2/M.
Ref.: Arcolia, V et al. (2014). BMC Cancer 14, 492.
Specyficzność
Klon 11-1 wykrył głównie jądrową immunoreaktywność HLTF przez barwienie immunohistochemiczne. Epitop klonu 11-1 leży w regionie N-końcowym obecnym w ludzkiej izoformie 1 HLTF (SMARCA3), ale nie w izoformie 2 zgłoszonej przez UniProt (Q14527).
Immunogen
Rekombinowany ludzki HLTF (SMARCA3) znakowany GST N-końcowy fragment.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło głównie jądrową immunoreaktywność HLTF (SMARCA3) w ludzkich skrawkach tkanek raka szyjki macicy i móżdżku.
Przeciwciało anty-SMARCA3 (HLTF), klon 11-1, nr kat. MABE1074, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko HTLF i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina).
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human breast cancer tissue section.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected predominantly nuclear HLTF (SMARCA3) immunoreactivity in human breast cancer tissue section.
Opis wartości docelowych
113,9 kDa (ludzka izoforma 1).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1