MABD390
Anti-SPRY1 Antibody, clone 7E6.2
culture supernatant, clone 7E6.2, from mouse
Synonim(y):
Protein sprouty homolog 1, Spry-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E6.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPRY1(10252)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected SPRY1 in 10 µg of HepG2 human hepatocellular carcinoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2