primary antibodies
klon
SAG-10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 12.68 kDa
observed mol wt ~12 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... RNF7(9616)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PANC-1.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:125 tego przeciwciała wykryło RNF7 w lizacie komórek PANC-1.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:125 z reprezentatywnej partii wykryło RNF7 w lizacie komórek H1299.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała RNF7 w aplikacji immunoprecypitacji (Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła RNF7 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res.16(3):814-24).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RNF7 w zastosowaniach Western Blotting (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res. 6(3):814-24; Tan, M., et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(6):976-83; Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1