MABC1207
Anti-CIRP (CIRBP) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from mouse
Synonim(y):
Cold-inducible RNA-binding protein, A18 hnRNP, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIRBP(1153)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of Raji human B-cell lymphoma cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of SH-SY5Y human neuroblastoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1