MABC1166
Anti-iASPP Antibody, clone LX128.5
clone LX128.5, from mouse
Synonim(y):
RelA-associated inhibitor, Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53, Inhibitor of ASPP protein, NF-kB-interacting protein 1, PPP1R13B-like protein, Protein iASPP
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LX128.5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R13L(10848)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Note: iASPP is expressed at intercalated discs. To prepare heart tissue sections for iASPP staining, it is important to cut the tissues at an angle parallel to the plane of the intercalated discs.
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected iASPP in mouse heart tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1