MABC1144
Anti-LMO-2 (Rhombotin-2) Antibody, clone 1A9-3B11
clone 1A9-3B11, from mouse
Synonim(y):
Rhombotin-2, Cysteine-rich protein TTG-2, LIM domain only protein 2, LMO-2, T-cell translocation protein 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A9-3B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMO2(4005)
Opis ogólny
Ref.: Mao S., et al. (1997) Oncogene 14, 1531-1539.
Immunogen
Zastosowanie
Clone 1A9-3B11 exhibits similar property as clone 1A9-1 subcloned from the same parental hybridoma culture (Natkunam, Y., et al. (2007). Blood. 109(4):1636-1642). Please refer to Natkunam, Y., et al. (2007) regarding Immunohistochemistry and Western Blotting applications using the related subclone 1A9-1.
Apoptosis & Cancer
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LMO-2 (Rhombotin-2) in human kidney tissue section.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1