MABC1021
Anti-G-CSF-R/CD114 Antibody, clone 5A11.1
clone 5A11.1, from mouse
Synonim(y):
Granulocyte colony-stimulating factor receptor, CD114, G-CSF-R, G-CSF receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF3R(1441)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human G-CSF-R cytoplasmic domain fragment.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1