Kluczowe dokumenty
MAB8560
Sigma-Aldrich
Anti-Poliovirus 1 Antibody, clone 583-G8-G2-A4
ascites fluid, clone 583-G8-G2-A4, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
583-G8-G2-A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Reacts with the Poliovirus 1.
Zastosowanie
Detect Poliovirus 1 using this Anti-Poliovirus 1 Antibody, clone 583-G8-G2-A4 validated for use in IF.
IFA at 1:100-1:400.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
SUGGESTED IFA
PROTOCOL:
Substrate slides:
1. Scrape and spot cells onto microscope slide wells.
2. Air Dry.
3. Fix in cold acetone for 10 minutes at +4°C.
Stain:
1. Add 15 μL diluted polio antibody.
2. Incubate at +37°C for 30 minutes in a humid chamber.
3. Rinse in PBS for 5 minutes; repeat with fresh PBS.
4. Add 15 μL diluted labeled antibody.
5. Repeat steps 2 and 3
6. Mount with buffered glycerol.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Przechowywanie i stabilność
Store at -20°C for up to 12 months in convenient aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1