Kluczowe dokumenty
MAB844-2
Sigma-Aldrich
Anti-Parainfluenza 2 Antibody, clone 233/9A
ascites fluid, clone 233/9A, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
233/9A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for immunoprecipitation
Warunki transportu
dry ice
Specyficzność
Specific for the HN protein common to all parainfluenza II strains. No cross-reactivity to Parainfluenza I, III or IV.
Immunogen
Greer
Zastosowanie
Detect Parainfluenza 2 using this Anti-Parainfluenza 2 Antibody, clone 233/9A validated for use in ELISA & IF.
ELISA: 1:800+.
Indirect Immunofluorescence: 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Not suggested for use in immunoprecipitation.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1