Kluczowe dokumenty
MAB80118
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu, klon HN14f
clone HN14F, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NDV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HN14F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Wirus rzekomego pomoru drobiu (NDV) należy do grupy paramyksowirusów - otoczkowych wirusów RNA o ujemnej nici, do których zalicza się również wirus odry, świnki, syncytialny wirus oddechowy i wirusy paragrypy.
Specyficzność
Białko hemaglutynina-neuraminidaza wirusa rzekomego pomoru drobiu
Immunogen
Nienaruszony, inaktywowany promieniowaniem UV, wyhodowany z jaj szczep wirusa rzekomego pomoru drobiu Australia-Victoria.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw wirusowi rzekomego pomoru drobiu, klon HN14f wykrywa poziom wirusa rzekomego pomoru drobiu i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M PB z 0,25M NaCl, pH 7,6. Zawiera 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangpeng Ren et al.
Proteome science, 10(1), 32-32 (2012-05-11)
Newcastle disease virus (NDV) is an enveloped RNA virus, bearing severe economic losses to the poultry industry worldwide. Previous virion proteomic studies have shown that enveloped viruses carry multiple host cellular proteins both internally and externally during their life cycle.
Monoclonal antibodies to newcastle disease virus: delineation of four epitopes on the HN glycoprotein
Iorio, R M and Bratt, M A
Journal of virology, 48, 440-450 (1983)