Kluczowe dokumenty
MAB5780
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NMDAR2B
ascites fluid, clone 1E4.25A4, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
1E4.25A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
NMDAR2B, N-końcowy. W metodzie Western blot przeciwciało reaguje z pasmami o masach ~170 i ~48 kDa na lystacie mózgu szczura. Dodatkowe pasmo przy ~100 kDa może być widoczne w zależności od użytej próbki i stężenia przeciwciała.
Immunogen
Rekombinowane białko szczurzego NMDAR2B.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NMDAR2B wykrywa poziom NMDAR2B i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:500-1:1000 na lizacie mózgu szczura.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Płyn
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Svensson et al.
Pain, 148(3), 473-480 (2010-01-13)
Injection of nerve growth factor (NGF) into the masseter muscle is not painful but does induce a localized, quick onset ( approximately 1h) and long-lasting mechanical sensitization in healthy human subjects. We tested the hypothesis that human NGF mechanically sensitizes
Zhao-hui Xu et al.
PloS one, 7(10), e48741-e48741 (2012-11-03)
Fragile X syndrome is a common inherited form of mental retardation caused by the lack of fragile X mental retardation protein (FMRP) because of Fmr1 gene silencing. Serotonin (5-HT) is significantly increased in the null mutants of Drosophila Fmr1, and
Han Zhao et al.
Brain and behavior, 8(7), e01004-e01004 (2018-06-02)
It is known that an interruption of acoustic input in early life will result in abnormal development of the auditory system. Here, we further show that this negative impact actually spans beyond the auditory system to the hippocampus, a system
Wen Yu et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(3), 1253-1270 (2020-04-17)
The balance of major excitatory (glutamate, Glu) and inhibitory (γ-aminobutyric acid, GABA), named as E/I neurotransmission, is critical for proper information processing. Anxiety-like responses upon stress are accompanied by abnormal alterations in the formation and function of synapses, resulting in