MAB5520-I
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7.1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 250.54 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... cspg4> CSPG4(1464)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in A375 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in one million A375 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Immunoprecipitation applications (Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Flow Cytometry applications (Morozov, A., et al. (2010). Clin Cancer Res.;16(23):5630-40; Behm, F.G., et al. (1996). Blood;87(3):1134-9; Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1