MAB5384A4
Anti-NG2 Antibody, clone 132.39, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone 132.39, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
132.39, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat oligodendrocyte precursor cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2