Kluczowe dokumenty
MAB5326C3
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Nestin, klon 10C2, koniugat Cy3
clone 10C2, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
Nestin10c2, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NES(10763)
Opis ogólny
Nestin, duże białko filamentu pośredniego (klasa typu VI) ulegające ekspresji podczas rozwoju oraz w połączeniach mięśniowo-ścięgnistych i nerwowo-mięśniowych. Ekspresja nestyny jest ograniczona i zazwyczaj zanika w wieku E18. Nestin jest uważany za rozsądny marker neuronów; jednak ostatnie badania wykazały ekspresję nestin w innych typach komórek, takich jak komórki śródbłonka {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. Nestin identyfikuje najbardziej prymitywny neuroepithelium, ale także identyfikuje wiele innych tkanek embrionalnych, więc nie jest specyficzny dla OUN. Ekspresja nestyny jest widoczna w prawie wszystkich GBM (Glioblastoma mulitformes) i wielu czerniakach (zarówno pierwotnych, jak i przerzutowych), ale nie w żadnym raku przerzutowym.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje ludzką Nestin. Przeciwciało nie reaguje ze szczurzym lub mysim białkiem Nestin.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające ludzkiej nestynie.
Zastosowanie
Wykrywaj Nestin za pomocą tego przeciwciała anty-Nestin, klon 10C2, koniugat Cy3 zatwierdzony do stosowania w ICC.
Research Category
Stem Cell Research
Neuroscience
Research Sub Category
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in human RNcell CX neural stem cells (SCC007). Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nestin in human RNcell CX neural stem cells (SCC007).
Opis wartości docelowych
Nieskojarzone przeciwciało macierzyste (nr katalogowy MAB5326) ma obserwowany MW na poziomie 200-220 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z Cy3 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Neuronalne komórki macierzyste RNcell CX (SCC007).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C A Messam et al.
Experimental neurology, 161(2), 585-596 (2000-02-25)
The presence of the intermediate filament protein nestin has been the predominant marker used to describe stem and progenitor cells in the mammalian CNS. In this study, a 998-bp fragment in the 3' region of the nestin mRNA was cloned
Jinte Middeldorp et al.
Development (Cambridge, England), 137(2), 313-321 (2009-12-31)
A subpopulation of glial fibrillary acidic protein (GFAP)-expressing cells located along the length of the lateral ventricles in the subventricular zone (SVZ) have been identified as the multipotent neural stem cells of the adult mammalian brain. We have previously found
Raelene Endersby et al.
Cancer research, 71(12), 4106-4116 (2011-04-22)
The AKT family, comprising three highly homologous kinases, is an essential mediator of the PTEN/PI3K pathway, which is deregulated in many human cancers. A thorough understanding of the specific activities of each isoform in normal and disease tissues is lacking.
Tania Aguado et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(5), 1551-1561 (2006-02-03)
Endocannabinoids exert an important neuromodulatory role via presynaptic cannabinoid CB1 receptors and may also participate in the control of neural cell death and survival. The function of the endocannabinoid system has been extensively studied in differentiated neurons, but its potential
Teresa Coccini et al.
Current protocols, 2(4), e423-e423 (2022-04-27)
Neurotoxicity (NT) testing for regulatory purposes is based on in vivo animal testing. There is general consensus, however, about the need for the development of alternative methodologies to allow researchers to more rapidly and cost effectively screen large numbers of