MAB5256A5
Anti-Neurofilament 200kDa Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NE14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (100% sequence homology), porcine (immunogen homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neurofilament in rat E18 primary cortex cells.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2