Kluczowe dokumenty
MAB5210
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfacan, klon 122.2
ascites fluid, clone 122.2, Chemicon®
Synonim(y):
Receptor Tyrosine Phosphatase beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
122.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRZ1(5803)
Opis ogólny
Fosfakan jest rozpuszczalnym proteoglikanem specyficznym dla tkanki nerwowej, który, jak się uważa, reguluje wzrost aksonów. Jest syntetyzowany przez glej i wiąże się z neuronami i cząsteczkami adhezyjnymi komórek nerwowych tenascyną, N-CAM lub NG-CAM, ale nie z lamininą i fibronektyną. Fosfakan działa jako silny inhibitor adhezji komórek i wzrostu neurytów.
Specyficzność
Fosfakan (receptorowa fosfataza tyrozynowa beta). Rozpoznaje białko rdzenia.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfacan, klon 122.2 wykrywa poziom fosfacanu i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IC, IH.
Western blot. Rozpoznaje pasma o masie 250, 190 i 180 kDa na Western blot ekstraktów z mózgu szczura embrionalnego.
Immunocytochemia: 1:10
Immunohistochemia na tkance utrwalonej 4% paraformaldehydem: 1:1000
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA:
embrionalny lub wczesny postnatalny mózg szczura.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Progressive changes in adherens junction structure during intestinal adenoma formation in Apc mutant mice.
Carothers, AM; Melstrom, KA; Mueller, JD; Weyant, MJ; Bertagnolli, MM
The Journal of Biological Chemistry null
Wu-Fu Chen et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 21(9), 698-707 (2015-07-21)
To date, no reliable methods have proven effective for treating spinal cord injury (SCI). Even systemic administration of methylprednisolone (MP) remains controversial. We previously reported that intrathecal (i.t.) administration of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) improves outcome after experimental spinal cord
Bala T S Susarla et al.
Journal of neurochemistry, 119(4), 868-878 (2011-09-08)
Traumatic injury to the CNS results in increased expression and deposition of chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) that are inhibitory to axonal regeneration. Transforming growth factor-β (TGF-β) has been implicated as a major mediator of these changes, but the mechanisms through
Marc R Del Bigio et al.
Cerebrospinal fluid research, 5, 12-12 (2008-07-12)
The cerebral cortex may be compressed in hydrocephalus and some experiments suggest that movement of extracellular substances through the cortex is impaired. We hypothesized that the extracellular compartment is reduced in size and that the composition of the extracellular compartment
Helen B Treloar et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(30), 9405-9416 (2009-07-31)
We recently described the boundary-like expression pattern of the extracellular matrix molecule tenascin-C (Tnc) in the developing mouse olfactory bulb (OB) (Shay et al., 2008). In the present study, we test the hypothesis that Tnc inhibits olfactory sensory neuron (OSN)