MAB447
Anti-ER-alpha Antibody, clone AER314
ascites fluid, clone AER314, Chemicon®
Synonim(y):
ER, ER1, Estradiol Receptor, ER-alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AER314, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, rabbit, bovine, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Specyficzność
AFFINITY:
0.8 nM
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse): faint staining
Immunohistochemistry (human): reactive on paraffin embedded sections after microwaving. *Some cytoplasmic staining may be seen.
Final working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1