MAB4410-I
Anti-Renilla Luciferase Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D5.2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 36.02 kDa
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant Renilla reniformis Luciferase.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilution (starting at 5 μg/mL, two-fold serial dilutions; 8 points) of this antibody detected recombinant Renilla reniformis luciferase.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Renilla Luciferase in Immunoprecipitation applications (Adelfinger, L., et. al. (2014). Biochem Pharmacol. 91(3):369-79).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Renilla Luciferase in Western Blotting applications (Simms, C.L., et. al. (2019). Cell Rep. 28(7):1679-1689; Lu, Q., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):3104).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1