MAB4369
Anti-SRF [Serum Response Factor] Antibody, clone 1E1
clone 1E1, from mouse
Synonim(y):
serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELK3(2004)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Neural Stem Cells
Jakość
Western Blotting: Recommended working dilution is 0.5 µg/mL.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1