MAB4331
Anti-MELK Antibody, clone 6C1.3
clone 6C1.3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C1.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
izotyp
IgG2κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MELK(9833)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Expected Molecular Weight: 74.5 kDa
Note: Bands may be present at a higher molecular weight due to glycosolation.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2