MAB3804
Anti-53BP1 Antibody, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Synonim(y):
p53 Binding Protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BP18, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53BP1(7158)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation. Expected size in immunoblot is >250 kD. Suggested lysis buffer is NETN. Suggested capture agent is Protein A + rabbit anti-mouse linker antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane