MAB3747
Anti-Microphthalmia (Mi) Antibody, clone C5
clone C5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A previous lot of this antibody was used in IP. (2 µg/mg of protein lysate)
Gel supershift assays:
A previous lot of this antibody was used in EMSA.
Immunohistochemistry(paraffin):
A previous lot of this antibody was used in IH on frozen and formalin/paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Mi on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage the IgG1 and affect product performance.
Komentarz do analizy
501 Mel human melanoma cells, wild-type human, rat, mouse osteoclast cells.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2