MAB325
Anti-Syntaxin Antibody, clone SP7
purified antibody, clone SP7, Chemicon®
Synonim(y):
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
hamster, pig, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX1A(6804)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Formalin fixed (fixed <4 weeks)
Immunoblotting: 1:10
ELISA: 1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2