Kluczowe dokumenty
MAB312-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-A2B5, klon A2B5-105 Przeciwciało, koniugat Alexa Fluor 647
clone A2B5-105, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonim(y):
F12A2B5, 105
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A2B5-105, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
A2B5 (znany również jako F12A2B5) to gangliozyd na powierzchni komórek ulegający ekspresji na rozwijających się komórkach nabłonka grasicy, progenitorach oligodendrocytów i komórkach neuroendokrynnych. Wykazuje wysoką ekspresję w tkankach embrionalnych i noworodkowych, ale w mózgu dorosłych ssaków jego ekspresja jest ograniczona głównie do obszarów, które zachowują potencjał neurogenny, takich jak strefa podkomorowa (SVZ). W związku z tym A2B5 jest uważany za marker niedojrzałych prekursorów glejowych, które są stale generowane w SVZ. Jego ekspresja jest również uważana za marker różnych nowotworów, w tym gwiaździaka, glejaka, guzów wysepek trzustkowych i raka płaskonabłonkowego. Eksplantaty z komórek nowotworowych A2B5+ wykazują typową morfologię progenitorową i wyraźnie wskazują na ich niedojrzały stan. Guzy wyrażające antygen A2B5 wykazują wyższy wskaźnik nawrotów.
Specyficzność
To przeciwciało monoklonalne wykrywa A2B5 w komórkach ssaków.
Immunogen
Embrionalne komórki siatkówki kurczaka.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii immunobarwiło powierzchnię komórek PC12.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MAB312) jest również dostępne do cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunofluorescencji i immunohistochemii.
Przeciwciało anty-A2B5, klon A2B5-105, Alexa Fluor 647 Conjugate Cat. MAB312-AF647, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko A2B5 i zostało przetestowane w immunocytochemii i cytometrii przepływowej.
Jakość
Evaluated by immunocytochemistry of PC12 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 Dilution of this antibody immunostained the surface of PC12 cells.
Postać fizyczna
Oczyszczony mysi koniugat IgM Alexa Fluor 647 w PBS z 1,5% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2