MAB3075
Anti-G Protein Giα-1 Antibody, clone R4
ascites fluid, clone R4, Chemicon®
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.