MAB2641
Przeciwciało przeciw fibrylinie (Pan), klon 689
clone 689, from mouse
Synonim(y):
EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, Fibrillin-like protein, Extracellular protein S1-5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
689, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFEMP1(2202)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of the antibody detected Fibrillin (Pan) in fresh frozen mouse skin tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Tkanka skóry myszy
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1